Standard pattern forceps
Roestvrij staal, 145 mm, Serrated, Curved, 3,25×1,6 mm, 3,25 mm
Catalogus # FSCI11001-14
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:145 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:06
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:3,25×1,6 mm
- Tip width:3,25 mm
- Tip shape:Curved
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.