Standard pattern forceps
Roestvrij staal, 160 mm, Serrated, Curved, 3,3×1,7 mm, 3,3 mm
Catalogus # FSCI11001-16
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:160 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:08
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:3,3×1,7 mm
- Tip width:3,3 mm
- Tip shape:Curved
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.