Standard pattern forceps
Roestvrij staal, 200 mm, Serrated, Curved, 3,75×1,9 mm, 3,75 mm
Catalogus # FSCI11001-20
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:200 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:12
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:3,75×1,9 mm
- Tip width:3,75 mm
- Tip shape:Curved