Narrow pattern forceps
Roestvrij staal, 145 mm, Serrated, Straight, 2,25×1,45 mm, 2,25 mm
FSCI11002-14
Marketsource
- Lengte:145 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:05
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:2,25×1,45 mm
- Tip width:2,25 mm
- Tip shape:Straight