Narrow pattern forceps
Roestvrij staal, 180 mm, Serrated, Straight, 2,4×1,6 mm, 2,4 mm
Catalogus # FSCI11002-18
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:180 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:10
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:2,4×1,6 mm
- Tip width:2,4 mm
- Tip shape:Straight