Narrow pattern forceps
Roestvrij staal, 200 mm, Serrated, Curved, 2,75×1,8 mm, 2,75 mm
Catalogus # FSCI11003-20
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:200 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:13
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:2,75×1,8 mm
- Tip width:2,75 mm
- Tip shape:Curved