Adson forceps
Roestvrij staal, 120 mm, Serrated, Straight, 1,5×1 mm, 1,5 mm
Catalogus # FSCI11006-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:120 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1,5×1 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.