Semken forceps
Roestvrij staal, 150 mm, Serrated, Curved, 1,5×1,1 mm, 1,5 mm
Catalogus # FSCI11009-15
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:150 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:04
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1,5×1,1 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Curved