Taylor forceps
Roestvrij staal, 170 mm, Serrated, Straight, 1,5×1,05 mm
Catalogus # FSCI11010-17
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:170 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1,5×1,05 mm
- Tip shape:Straight