Taylor forceps
Roestvrij staal, 170 mm, Serrated, Curved, 1,5×1,05 mm
Catalogus # FSCI11011-17
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:170 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1,5×1,05 mm
- Tip shape:Curved
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.