Potts-Smith forceps
Roestvrij staal, 180 mm, Serrated, Straight, 1,25×1 mm
Catalogus # FSCI11012-18
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:180 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1,25×1 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.