Potts-Smith forceps
Roestvrij staal, 210 mm, Serrated, Straight, 1,8×1,5 mm
Catalogus # FSCI11012-21
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:210 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:05
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:1,8×1,5 mm
- Tip shape:Straight