Extra fine Graefe forceps
Roestvrij staal, 100 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
FSCI11153-10
Marketsource
- Lengte:100 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:07
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.