Extra fine Graefe forceps
Roestvrij staal, 100 mm, 1×2 teeth, Slightly curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Catalogus # FSCI11154-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:100 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:04
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Slightly curved
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.