Dumont SS forceps
SS, Inox, 135 mm, Standard, Straight, 0,2×0,12 mm
Catalogus # FSCI11203-23
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:SS
- Lengte:135 mm
- Materiaal:Inox
- Seq:02
- Tip stijl:Standard
- Tipgrootte:0,2×0,12 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.