Dumont #4 forceps
#4, Dumoxel, 110 mm, Standard, Straight, 0,13×0,08 mm
Catalogus # FSCI11241-30
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:#4
- Lengte:110 mm
- Materiaal:Dumoxel
- Seq:03
- Tip stijl:Standard
- Tipgrootte:0,13×0,08 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.