Dumont #4 forceps
#4, Dumoxel, 110 mm, Biology, Straight, 0,06×0,04 mm
FSCI11242-40
Marketsource
- Type:#4
- Lengte:110 mm
- Materiaal:Dumoxel
- Seq:02
- Tip stijl:Biology
- Tipgrootte:0,06×0,04 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.