Graefe forceps
Roestvrij staal, 100 mm, 1×2 teeth, Curved, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
Catalogus # FSCI11055-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:100 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:07
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:0,8×0,7 mm
- Tip width:0,8 mm
- Tip shape:Curved