Iris forceps
Roestvrij staal, 70 mm, Serrated, Straight, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
FSCI11064-07
Marketsource
- Lengte:70 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:0,6×0,5 mm
- Tip width:0,6 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.