Iris forceps
Roestvrij staal, 70 mm, Serrated, Curved, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
Catalogus # FSCI11065-07
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:70 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:0,6×0,5 mm
- Tip width:0,6 mm
- Tip shape:Curved