Orders LinkContactUsLinkComponent
Iris forceps
Roestvrij staal, 70 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
  FSCI11066-07
Marketsource
Iris forceps
  FSCI11066-07
Marketsource
Iris forceps
Iris forceps
Roestvrij staal, 70 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
60,00 €
1 * 1 Pce
  • Lengte:
    70 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    03
  • Tip stijl:
    1×2 teeth
  • Tipgrootte:
    0,6×0,5 mm
  • Tip width:
    0,6 mm
  • Tip shape:
    Straight