Iris forceps
Roestvrij staal, 70 mm, 1×2 teeth, Curved, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
FSCI11067-07
Marketsource
- Lengte:70 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:04
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:0,6×0,5 mm
- Tip width:0,6 mm
- Tip shape:Curved