Ring forceps
Roestvrij staal, 90 mm, Smooth, Straight, 6×0,9 mm
Catalogus # FSCI11106-09
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
For transport of tissue and organs. A limit screw prevents excessive applied pressure.
Specificaties
- Lengte:90 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Smooth
- Tipgrootte:6×0,9 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.