Noyes spring scissors
Sharp, straight tips, 120 mm, 14 mm, 0,275 mm
Catalogus # FSCI15012-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
- Type:Sharp, straight tips
- Lengte:120 mm
- Seq:02
- Tipgrootte:0,275 mm
- Lengte blad:14 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.