Noyes spring scissors
Sharp, angled up tips, 120 mm, 14 mm, 0,275 mm
Catalogus # FSCI15013-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
- Type:Sharp, angled up tips
- Lengte:120 mm
- Seq:03
- Tipgrootte:0,275 mm
- Lengte blad:14 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.