Bonn micro forceps
Roestvrij staal, 70 mm, Smooth, Straight, 0,3×0,25 mm, 0,3 mm
FSCI11083-07
Marketsource
- Lengte:70 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Tip stijl:Smooth
- Tipgrootte:0,3×0,25 mm
- Tip width:0,3 mm
- Tip shape:Straight