Bonn micro forceps
Roestvrij staal, 70 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,3×0,25 mm, 0,45 mm
Catalogus # FSCI11084-07
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:70 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:1×2 teeth
- Tipgrootte:0,3×0,25 mm
- Tip width:0,45 mm
- Tip shape:Straight