Standard pattern forceps
Roestvrij staal, 300 mm, Serrated, Straight, 4×2,25 mm, 4 mm
FSCI11000-30
Marketsource
- Lengte:300 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:14
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:4×2,25 mm
- Tip width:4 mm
- Tip shape:Straight