Standard pattern forceps
Roestvrij staal, 130 mm, Serrated, Curved, 2,8×1,4 mm, 2,8 mm
Catalogus # FSCI11001-13
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:130 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:04
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:2,8×1,4 mm
- Tip width:2,8 mm
- Tip shape:Curved