Live insect forceps
Roestvrij staal, 100 mm, Sharp, Straight, 0,9×0,15 mm
Catalogus # FSCI26029-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:100 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:Sharp
- Tipgrootte:0,9×0,15 mm
- Tip shape:Straight