S&T forceps
JF-5, Inox, 110 mm, Standard, Angled (45°), 0,3×0,25 mm
Catalogus # FSCI00109-11
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:JF-5
- Lengte:110 mm
- Materiaal:Inox
- Seq:01
- Tip stijl:Standard
- Tipgrootte:0,3×0,25 mm
- Tip shape:Angled (45°)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.