Standard pattern forceps
Roestvrij staal, 200 mm, Serrated, Straight, 3,75×1,9 mm, 3,75 mm
FSCI11000-20
Marketsource
- Lengte:200 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:11
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:3,75×1,9 mm
- Tip width:3,75 mm
- Tip shape:Straight