Standard pattern forceps
Roestvrij staal, 250 mm, Serrated, Straight, 3,9×2 mm, 3,9 mm
Catalogus # FSCI11000-25
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:250 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:13
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:3,9×2 mm
- Tip width:3,9 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.