Standard pattern forceps
Roestvrij staal, 120 mm, Serrated, Curved, 2,5×1,35 mm, 2,5 mm
Catalogus # FSCI11001-12
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lengte:120 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:Serrated
- Tipgrootte:2,5×1,35 mm
- Tip width:2,5 mm
- Tip shape:Curved
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.