Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® , 145 mm, 35 mm, +
Catalogus # FSCI14116-14
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
- Type:Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®
- Lengte:145 mm
- Seq:03
- Gekarteld:+
- Lengte blad:35 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.