Fine scissors, large loops
Sharp/sharp, straight tips, large loops, 100 mm, 25 mm
Catalogus # FSCI14040-10
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
- Type:Sharp/sharp, straight tips, large loops
- Lengte:100 mm
- Seq:02
- Lengte blad:25 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.