Orders LinkContactUsLinkComponent
Stevens Tenotomy scissors
Stevens Tenotomy scissors
Sharp/sharp, curved tips, 110 mm, 21 mm
Catalogus # FSCI14065-11
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Stevens Tenotomy scissors
Catalogus # FSCI14065-11
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Stevens Tenotomy scissors
Stevens Tenotomy scissors
Sharp/sharp, curved tips, 110 mm, 21 mm
Price
67,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specificaties
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Lengte:
    110 mm
  • Seq:
    03
  • Lengte blad:
    21 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.