Mathieu needle holders
Clamping length of 14 mm, Lockable, extra narrow profile, Roestvrij staal, 140 mm, Serrated, Straight, 2,3 mm
Catalogus # FSCI12010-14
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:Lockable, extra narrow profile
- Omschrijving:Clamping length of 14 mm
- Lengte:140 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Tip stijl:Serrated
- Tip width:2,3 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.