Dumont forceps, micro-blunted tips
#5, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
Catalogus # FSCI11253-20
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
Catalogus # FSCI11253-20
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:#5
- Lengte:110 mm
- Materiaal:Inox
- Seq:03
- Tip stijl:Standard
- Tipgrootte:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.