Dumont #55 forceps
#55, Inox, 110 mm, Biology, Straight, 0,05×0,02 mm
Catalogus # FSCI11255-20
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:#55
- Lengte:110 mm
- Materiaal:Inox
- Seq:02
- Tip stijl:Biology
- Tipgrootte:0,05×0,02 mm
- Tip shape:Straight
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.