Dumont #7 forceps
#7, Titaan, 115 mm, Biology, Curved, 0,07×0,04 mm
Catalogus # FSCI11272-40
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:#7
- Lengte:115 mm
- Materiaal:Titaan
- Seq:04
- Tip stijl:Biology
- Tipgrootte:0,07×0,04 mm
- Tip shape:Curved
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.