Dumont #7 forceps
#7, Dumostar, 115 mm, Standard, Curved, 0,17×0,1 mm
Catalogus # FSCI11297-00
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Type:#7
- Lengte:115 mm
- Materiaal:Dumostar
- Seq:03
- Tip stijl:Standard
- Tipgrootte:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Curved
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.