Plastic forceps
Acetyl, 115 mm, Smooth, Angled (45°), 0,3×0,2 mm
Catalogus # FSCI11700-02
Marketsource
Leverancier: FINE SCIENCE TOOLS
Ga naar:
Product Details & Documents
These acetyl forceps are acid resistant and able to withstand temperatures up to 464 °F (240 °C).
- Strong, stiff plastic
- Good fatigue life
- Low moisture sensitivity
- High resistance to solvents and chemicals
Specificaties
- Lengte:115 mm
- Materiaal:Acetyl
- Seq:02
- Tip stijl:Smooth
- Tipgrootte:0,3×0,2 mm
- Tip shape:Angled (45°)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.