Adson forceps, DeBakey serrations
Roestvrij staal, 125 mm, Debakey serrations, Straight, 1,75×1,5 mm, 1,5 mm
FSCI11617-12
Marketsource
- Lengte:125 mm
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:01
- Tip stijl:Debakey serrations
- Tipgrootte:1,75×1,5 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Straight