Pipettips, bulk, Corning® DeckWorks™
Product Details & Documents
Deze bulk pipettips zijn compatibel met DeckWorks rekken en verpakt in hersluitbare polyethyleen zakken. De tipgroottes zijn 10 µl, 200 µl en 1000 µl en bieden maximale besparing.
- Het systeem is ontworpen voor maximale opslagruimte en vermindering van de productie en het afval van kunststof materialen
- Zowel de rekken met scharnierdeksel als de navullingen in dit systeem worden gemaakt met gerecycleerde kunststof
- De tips zijn gemaakt in een gecontroleerde omgeving voor nauwkeurigheid en precisie bij alle tipvolumes
Medical grade resins and production excellence allow for full certification as: nonpyrogenic, human DNA-free, RNase-/DNase-free, sterility assuarance level 10⁻³. All tips are manufactured from polypropylene.
The entire DeckWorks system is comprised of 7 sizes of graduated pipette tips which are longer than standard tips to minimise the contamination issues often associated with traditional pipette tip styles. Sizes include 10, 20, 100, 200, 200, extended length, 300, and 1000 µl tips.
Bestelinformatie: Corning DeckWorks pipette tips are also available in hinged rack, barrier hinged rack, reload, reload starter kit, and tip station configurations.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Verpakt:Bulk, 1000 tips/verpakking
- Steriel:-
- Volume:0,1 - 10 µl
- Tip stijl:Ronde tip
- Tip kleur:transparant
- Cat. No.:CORN4110
- Environmentally Preferable:Afvalvermindering
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.