Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Celkweekflessen, CELLCOAT®

Celkweekflessen, CELLCOAT®

50 ml, 25 cm², Poly-D-Lysine, Afdraai-, 5 - 10 ml
Catalogus # 392-0280
Leverancier:   Greiner Bio-One
Celkweekflessen, CELLCOAT®
Catalogus # 392-0280
Leverancier:  Greiner Bio-One
Celkweekflessen, CELLCOAT®
Celkweekflessen, CELLCOAT®

50 ml, 25 cm², Poly-D-Lysine, Afdraai-, 5 - 10 ml

Price
725,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Heldere PS-flessen met CELLCOAT®-oppervlaktebehandeling en rode filterschroefdoppen. Gecoat met extracellulaire matrixeiwitten (Collageen Type I of Fibronectine) of synthetische eiwitten (Poly-D-lysine).

  • Gemaakt van hoogwaardig polystyreen
  • Vrij van detecteerbare DNase, RNase, humaan DNA en endotoxinen; niet-cytotoxisch
  • Schuine hals voor optimaal gebruiksgemak
  • Dubbele schaalverdeling voor eenvoudig vullen
  • Verbeterde hechting en celgroei
  • Geschikt voor serumvrije of serumarme kweek
  • Verbeterde groei van primaire cellen.

Het specifieke ontwerp vergemakkelijkt optimale toegang tot de kolf met een celkrabber of pipet. De stapelrand bovenaan de kolven zorgt voor stabiele plaatsing en eenvoudige stapelbaarheid in de incubator.

Het CELLCOAT® oppervlak biedt optimale omstandigheden voor de kweek van gevoelige en veeleisende cellen of voor gebruik bij beperkte groeicondities.

Certificeringen:

Bestelinformatie:

Levering:

Verpakking:

Let op:

Specificaties
  • Sluitingstype:
    Afdraai-
  • Cultuuroppervlakte:
    25 cm²
  • Aanbevolen werkvolume:
    5 - 10 ml
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Seq:
    04
  • Oppervlak:
    Poly-D-Lysine
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.