Flow meters
Debietmeter voor zeer agressieve vloeistoffen, met schroefdraadverbinding G 1 1/4", 5 - 90 l/min, ±1 %, PVDF, Hastelloy C4, FKM, max.4 bar
Catalogus # BURK5700-0141
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
- Measurement by the turbine wheel principle
- Can be calibrated depending on the medium
- Different versions for many different applications
- Automatic switch on when flow is recognized
- Four resettable part ranges and one fixed total range
Specificaties
- Stroomsnelheid:5 - 90 l/min
- Omschrijving:Debietmeter voor zeer agressieve vloeistoffen, met schroefdraadverbinding G 1 1/4"
- Materiaal:PVDF, Hastelloy C4, FKM
- Seq:03
- Juistheid:±1 %
- Druk:max.4 bar
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.