Orders LinkContactUsLinkComponent
Discovery® Classical C18 HPLC Columns
Classical C18 HPLC columns (2 guard cartridges), Beschermcartridge, C18 (ODS or Octadecyl), RP-Amide, Roestvrij staal, 180 Å, 5 µm, 2,1 mm, 20 mm
  505188.
 :   Merck
Discovery® Classical C18 HPLC Columns
  505188.
 :  Merck
Discovery® Classical C18 HPLC Columns
Classical C18 HPLC columns (2 guard cartridges), Beschermcartridge, C18 (ODS or Octadecyl), RP-Amide, Roestvrij staal, 180 Å, 5 µm, 2,1 mm, 20 mm
288,00 €
1 * 1 Un.
The Discovery® C18 columns provide the best suitable selectivity for many applications.
  • Excellent peak shape for all compounds
  • Very high stability
  • No-bleed properties for LC-MS applications
  • Impurity: <10 ppm metals
  • Surface coverage: 3 µmol/m²
Designed to meet the exacting requirements of pharmaceutical analysis and purification. Discovery® columns are also ideal for all application segments requiring reversed phase HPLC.
 : Column test certificate available inside the box.
  • Kolomtype:
    Beschermcartridge
  • Ø inw.:
    2,1 mm
  • Partikelgrootte:
    5 µm
  • Poriëngrootte:
    180 Å
  • Omschrijving:
    Classical C18 HPLC columns (2 guard cartridges)
  • Lengte:
    20 mm
  • Seq:
    14
  • Kolombehuizing:
    Roestvrij staal
  • Fase:
    C18 (ODS or Octadecyl), RP-Amide
  • pH-bereik:
    2 - 8
  • Oppervlakte:
    200 m²/g
  • Temperatuurlimiet:
    ≤70 °C
  • Cat. No.:
    505188.
  • Koolstofgehalte:
    12%
  • USP code:
    L1
  • Applicatie:
    Small molecule separation, Food and beverage, HPLC and LC/MS suitable
  • Max. druk:
    400 bar
  • Shipping conditions:
    34% water/76% methanol
  • Endcapping:
    Neen
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.