Thermal transfer printer labels, type B-499
Printer labels, B-499, THT-151-499-3, Nylon, Permanent acryl, Thermal transfer, wit, 360X-Plus II, 50×6 mm, 3000 labels/roll
N° de catalogue BRDY062377
Fournisseur: Brady
Aller à :
Product Details & Documents
Printable, nylon cloth labels for thermal transfer printers.
- Die-cut labels are supplied on a roll
- Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
- Supplied with the ribbon seperate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL recognised with its respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Documents
Spécifications
- Printer:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Type:B-499
- Kleur:wit
- Omschrijving:Printer labels
- Afmetingen:50×6 mm
- Materiaal:Nylon
- Seq:23
- Model:THT-151-499-3
- Verpakt:3000 labels/roll
- Kleefstof :Permanent acryl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.