Frocks, PP
wit, XXL
Catalogus # HOPE40.301/05
Leverancier: Medicom
Ga naar:
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
- With collar and long sleeves
- Elasticated cuffs
- Snap buttons
- Without pockets
Weight: 40 g/m²
Documents
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:wit
- Seq:04
- Cat. No.:HOPE40.301/05
- Kledingstuk toepassing:Industrial|General Purpose
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:40 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.